Learn More
Ethyl-(S)-(-)-2-methoxypropionat, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 331730010
Additional Details : CAS : 41918-08-5 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1mL
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205581
  • 18.40 CHF / 1 Milliliter
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
41918-08-5
132.16
WHRLOJCOIKOQGL-YFKPBYRVSA-N
5702567
CCOC(=O)C(C)OC
C6H12O3
MFCD01632590
ethyl 2s-2-methoxypropanoate, s-ethyl 2-methoxypropanoate, ethyl s-2-methoxypropanoate, ethyl s---2-methoxypropionate, 2-methoxypropionic acid ethyl ester, s, ?-2-methoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid,2-methoxy-, ethyl ester, 2s
ethyl (2S)-2-methoxypropanoate
Spezifikation
Ethyl (S)-(-)-2-methoxypropionate
Authentic
1.3970 to 1.3990
− 89.00
1mL
97.5% min. (GC)
CH3CH(OCH3)COOCH2CH3
03, III, 446
WHRLOJCOIKOQGL-YFKPBYRVSA-N
ethyl (2S)-2-methoxypropanoate
5702567
Flüssig
>110°C
Glasflasche
− 89.00 (20.00°C c=neat)
Farblos bis hellgelb
41918-08-5
C6H12O3
MFCD01632590
ethyl 2s-2-methoxypropanoate, s-ethyl 2-methoxypropanoate, ethyl s-2-methoxypropanoate, ethyl s---2-methoxypropionate, 2-methoxypropionic acid ethyl ester, s, ?-2-methoxypropionic acid ethyl ester, propanoic acid,2-methoxy-, ethyl ester, 2s
CCOC(=O)C(C)OC
132.16
132.16
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation