Learn More
Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329725
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11329725 25 g 25 Gramm
11319725 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329725 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19771.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 141942-85-0 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141942-85-0
Summenformel C7H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
MDL-Nummer MFCD00270839
InChI-Schlüssel LOQFROBMBSKWQY-ZCFIWIBFSA-N
Synonym ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyate, ethyl r---4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl-r-+-4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-cyano-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, r-4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r---4-cyano-3-hydroxybutyric acid ethyl ester
PubChem CID 2733879
IUPAC-Name Ethyl-(3R)-4-cyan-3-hydroxybutanoat
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (R)-(-)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Dichte 1.114
Siedepunkt 270°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.448
Menge 25 g
Beilstein 5328715
Optische Drehung −4.5° (Neat)
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 98%