Learn More
Ethylpropionylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482827 100 g 100 Gramm
11462827 5 g 5 Gramm
11472827 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15464.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4949-44-4 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl propionylacetate acts as a precursor used in the preparation of 1-ethyl- and 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid bearing one or two substituents on the benzene ring. Further, it is used to prepare 3-propionyl-2H-cyclohepta[b]furan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylpropionylacetat dient als Vorstufe zur Herstellung von 1-ethyl- und 1-n-propyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-Essigsäure, die einen oder zwei Substituenten auf dem Benzolring trägt. Wird außerdem zur Vorbereitung von 3-propionyl-2-H-cyclohepta[b]furan-2-on verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Eisessig.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4949-44-4
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009317
InChI-Schlüssel UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
PubChem CID 78656
IUPAC-Name Ethyl 3-Oxopentanoat
SMILES CCC(=O)CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl propionylacetate
Dichte 1.012
Siedepunkt 190°C to 192°C
Flammpunkt 77°C (170°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 100 g
Beilstein 970270
Löslichkeitsinformationen Miscible with glacial acetic acid.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%