missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylpropenylether, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11461190
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461190 100 g 100 Gramm
11441190 5 g 5 Gramm
11451190 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11461190 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26319.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 928-55-2 | C5H10O | 86.13 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 928-55-2
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
MDL-Nummer MFCD00015184
InChI-Schlüssel XDHOEHJVXXTEDV-HYXAFXHYSA-N
Synonym 1-ethoxypropene, ethyl propenyl ether, ether, ethyl propenyl, propenyl ethyl ether, e-1-ethoxyprop-1-ene, 1-ethoxy-1-propene, unii-jh817due12, ethyl 1-propenyl ether, 1-propene, 1-ethoxy, ethyl-1-propenyl ether
PubChem CID 5365091
SMILES CCO\C=C/C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl propenyl ether
Namenshinweis cis + trans
Dichte 0.778
Siedepunkt 69°C to 71°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Brechungsindex 1.398
Menge 100 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1735974
IUPAC-Name (E)-1-Ethoxyprop-1-en
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.