Learn More
Ethylkaliummalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429582 500 g 500 Gramm
11409582 25 g 25 Gramm
11419582 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429582 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10720.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6148-64-7 | C5H7KO4 | 170.205 g/mol
Ethyl potassium malonate is used as a competitive inhibitor of the enzyme succinate dehydrogenase. It acts as a precursor to produce (trimethylsilyl)ethyl malonate, which is utilized to prepare beta-ketoesters by acylation. Further, it reacts with aryl nitriles to prepare beta-amino acrylates in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig's base. In addition to this, it serves as an intermediate for the preparation of ethyl tert-butyl malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylkaliummalonat wird als wettbewerbsfähiger Inhibitor des Enzyms Succinat-Dehydrogenase verwendet. Dient als Vorstufe zur Herstellung von (Trimethylsilyl)ethylmalonat, das zur Vorbereitung von Beta-Ketoestern durch Acylierung verwendet wird. Darüber hinaus reagiert es mit Arylnitrilen, um Beta-Amino-Acrylate bei Vorhandensein von Zinkchlorid und einer katalytischen Menge an Hünig′s-Basis vorzubereiten. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt für die Herstellung von Ethyl-tert-Butylmalonat.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6148-64-7
Summenformel C5H7KO4
Molekulargewicht (g/mol) 170.205
MDL-Nummer MFCD00035603
InChI-Schlüssel WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
PubChem CID 3446434
IUPAC-Name Kalium;3-Ethoxy-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl potassium malonate
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
pH 9.1
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel KO2CCH2CO2CH2CH3
Menge 500 g
Beilstein 3721682
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 98%