Learn More
Ethylkaliummalonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11419582
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
6148-64-7
C5H7KO4
170.205
MFCD00035603
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
3446434
Kalium;3-Ethoxy-3-Oxopropanoat
CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
6148-64-7
C5H7KO4
170.205
MFCD00035603
WVUCPRGADMCTBN-UHFFFAOYSA-M
ethyl potassium malonate, potassium 3-ethoxy-3-oxopropanoate, potassium ethyl malonate, potassium monoethyl malonate, monoethyl malonate potassium salt, malonic acid monoethyl ester potassium salt, monoethyl potassium malonate, ethyl malonate potassium salt, propanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, ethylpotassiummalonate
3446434
Kalium;3-Ethoxy-3-Oxopropanoat
CCOC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Ethyl potassium malonate is used as a competitive inhibitor of the enzyme succinate dehydrogenase. It acts as a precursor to produce (trimethylsilyl)ethyl malonate, which is utilized to prepare beta-ketoesters by acylation. Further, it reacts with aryl nitriles to prepare beta-amino acrylates in the presence of zinc chloride and a catalytic amount of Hünig's base. In addition to this, it serves as an intermediate for the preparation of ethyl tert-butyl malonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylkaliummalonat wird als wettbewerbsfähiger Inhibitor des Enzyms Succinat-Dehydrogenase verwendet. Dient als Vorstufe zur Herstellung von (Trimethylsilyl)ethylmalonat, das zur Vorbereitung von Beta-Ketoestern durch Acylierung verwendet wird. Darüber hinaus reagiert es mit Arylnitrilen, um Beta-Amino-Acrylate bei Vorhandensein von Zinkchlorid und einer katalytischen Menge an Hünig′s-Basis vorzubereiten. Darüber hinaus dient es als Zwischenprodukt für die Herstellung von Ethyl-tert-Butylmalonat.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl potassium malonate
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
pH 9.1
Geruch Odorless
Strukturformel KO2CCH2CO2CH2CH3
Menge 100 g
Beilstein 3721682
Empfindlichkeit Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 98%