Learn More
Ethyl-Pipecolinat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398485
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11398485
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10532.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15862-72-3 | C8H16NO2 | 158.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15862-72-3
Summenformel C8H16NO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.22
MDL-Nummer MFCD00005980
InChI-Schlüssel SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
Synonym ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
PubChem CID 27517
IUPAC-Name Ethyl-piperidin-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl pipecolinate
Dichte 1.006
Siedepunkt 216°C to 217°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 81694
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) ≥98%