Learn More
Ethylpipecolinat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10046353
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
15862-72-3
C8H16NO2
158.22
MFCD00005980
SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
27517
(2S)-2-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-ium
CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
15862-72-3
C8H16NO2
158.22
MFCD00005980
SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
27517
(2S)-2-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-ium
CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl pipecolinate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0060g/mL
Siedepunkt 216°C to 217°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4550 to 1.457
Menge 5 g
Beilstein 22, 7
Relative Dichte 1.006
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl pipecolinate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.