Learn More
Ethylphosphorodichloridit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454677
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454677 250 g 250 Gramm
11434677 10 g -
11444677 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21179.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1498-42-6 | C2H5Cl2OP | 146.93 g/mol
Ethyl dichlorophosphite is used in the synthesis of peptide derivatives. It is used as an anhydride forming reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyldichlorophosphit wird bei der Synthese von Peptidderivaten verwendet. Wird als Reagenz zur Bildung von Anhydrid verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen, Wasser/Feuchtigkeit und Hitze lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1498-42-6
Summenformel C2H5Cl2OP
Molekulargewicht (g/mol) 146.93
MDL-Nummer MFCD00000525
InChI-Schlüssel PVCINRPAXRJLEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl dichlorophosphite, ethyl phosphorodichloridite, ethyl dichlorophosphinite, ethylphosphorodichloridite, ethyl phosphorodichloridoite, acmc-20akws, dichloroethoxyphosphine, dichloro ethoxy phosphane, dichloro ethoxy phosphine, c2h5opcl2
PubChem CID 73905
IUPAC-Name Dichlor(ethoxy)phosphan
SMILES CCOP(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phosphorodichloridite
Dichte 1.284
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 4°C (39°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.466
Menge 250 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1697483
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 146.94
Reinheit (%) 98%