Learn More
Ethyl(Phenylthio)acetat, 97 %
Artikelnummer. 11492948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11492948 10 g -
11482948 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18664.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7605-25-6
Summenformel C10H12O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.264
MDL-Nummer MFCD00145107
InChI-Schlüssel SEDRTXNDGKRHBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylthio acetate, ethyl 2-phenylthio acetate, ethyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, ethyl ester, ethyl 2-phenylthioacetate, phenylthio acetic acid ethyl ester, phenylthio acetic acid, ethyl ester, ethyl phenylsulfanyl acetate, pubchem10853
PubChem CID 97312
IUPAC-Name ethyl-2-phenylsulfanylacetat
SMILES CCOC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (phenylthio)acetate
Siedepunkt 143°C to 145°C (14 mmHg)
Menge 10 g
Formelmasse 196.27
Reinheit (%) 97%