Learn More
Ethylphenylpropiolat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300134
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11300134 5 g 5 Gramm
11310134 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11300134 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00603.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2216-94-6 | C11H10O2 | 174.199 g/mol
Ethyl phenylpropiolate, is an important organic intermediate. It is also used as an intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylphenylpropiolat ist ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-94-6
Summenformel C11H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.199
MDL-Nummer MFCD00009185
InChI-Schlüssel ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
PubChem CID 91516
IUPAC-Name Ethyl-3-phenylprop-2-inoat
SMILES CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phenylpropiolate
Dichte 1.055
Siedepunkt 152°C to 153°C (21 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.552
Menge 5 g
Beilstein 639637
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) ≥98%