Learn More
Ethylphenylcyanoacetat, TRC
Artikelnummer. 30379854
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30379854 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9260051G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Phenylcyanoacetate
CAS 4553-07-5
Summenformel C11H11NO2
Menge 1 g
Synonym Cyanophenyl-acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl (±)-2-cyano-2-phenylacetate, Ethyl 2-cyano-2-phenylacetate, Ethyl 2-phenyl-2-cyanoacetate, Ethyl Cyanophenylacetate, Ethyl alpha-cyano-alpha-phenylacetate, Ethyl alpha-cyanobenzeneacetate, Ethyl alpha-cyanophenylacetate, NSC 362, Phenylcyanoacetic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)10(8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(C#N)c1ccccc1
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Formelmasse 189.079