Learn More
Ethylphenylcyanoacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366716
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11366716 5 g 5 Gramm
11376716 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03929.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4553-07-5 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4553-07-5
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00001866
InChI-Schlüssel SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl phenylcyanoacetate, phenylcyanoacetic acid ethyl ester, ethyl cyanophenylacetate, ethyl cyano phenyl acetate, ethyl alpha-cyanophenylacetate, ethyl alpha-cyano-alpha-phenylacetate, acetic acid, cyanophenyl-, ethyl ester, alpha-cyanobenzeneacetic acid, ethyl ester, benzeneacetic acid, alpha-cyano-, ethyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-cyano-, ethyl ester
PubChem CID 95298
ChEBI CHEBI:51926
IUPAC-Name Ethyl-2-cyan-2-phenylacetat
SMILES CCOC(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phenylcyanoacetate
Dichte 1.09
Siedepunkt 274°C to 275°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.505
Menge 5 g
Beilstein 611232
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 98%