Learn More
Ethylphenylcyanoacetat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10142480 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10142480 5 g Glasflasche 5 Gramm
10616882 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10142480 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118830050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 4553-07-5 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4553-07-5
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
MDL-Nummer MFCD00001866
InChI-Schlüssel SXIRJEDGTAKGKU-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phenylcyanoacetate
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 275°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(CN)CO2C2H5
Brechungsindex 1.5033 to 1.5053
Menge 5 g
Beilstein 09, 854
Relative Dichte 1.09
Synonym s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hcl, l-glutamic acid dibenzyl ester hydrochloride, l-glutamic acid, bis phenylmethyl ester, hydrochloride, s-dibenzyl 2-aminopentanedioate hcl, dibenzyl l-glutaminate hydrochloride, glutamic acid, dibenzyl ester, hydrochloride, l, 1,5-dibenzyl 2s-2-aminopentanedioate hydrochloride, h-glu obzl-obzl.hci, h-glu obzl-obzl hcl
IUPAC-Name Dibenzyl (2S)-2-aminopentandioathydrochlorid
PubChem CID 199613
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl phenylcyanoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.