Learn More
Ethylphenoxyacetat, 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10183581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10183581 5 g 5 Gramm
10491373 25 g 25 Gramm
15229876 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10183581 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 334940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2555-49-9
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
MDL-Nummer MFCD00026895
InChI-Schlüssel MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
IUPAC-Name Ethyl2-phenoxyacetat
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phenoxyacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 136°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt >113°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5035
Menge 5 g
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible in water
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit