Learn More
Ethylperfluoroctanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11410197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410197 1 g 1 Gramm
11420197 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21639.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3108-24-5
Summenformel C10H5F15O2
Molekulargewicht (g/mol) 442.124
MDL-Nummer MFCD00018063
InChI-Schlüssel JTOFFHFAQBLPTM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76555
IUPAC-Name Ethyl-Pentadefluoroctanat 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8
SMILES CCOC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl perfluorooctanoate
Dichte 1.626
Siedepunkt 167°C to 168°C
Flammpunkt None
Strukturformel CF3(CF2)6CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.311
Menge 1 g
Beilstein 1810008
Synonym ethyl perfluorooctanoate, ethyl perfluorocaprylate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, octanoic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, acmc-20akwv, ethyl perfluorooctanoat, ethyl perfluorooctanonate, octanoic acid, pentadecafluoro-, ethyl ester, pentadecafluorooctanoic acid ethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester
Formelmasse 442.12
Reinheit (%) 97%