Learn More
Ethylpentafluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl pentafluorobenzoate |
| Dichte | 1.431 |
| Siedepunkt | 112°C to 114°C |
| Flammpunkt | 80°C (176°F) |
| Brechungsindex | 1.428 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2054770 |
| Formelmasse | 240.13 |
| Reinheit (%) | 98% |