Learn More
Ethylparaben, TRC
Artikelnummer. 30006437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006437 10 g 10 Gramm
17948794 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006437 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92547510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-47-8
Summenformel C9 H10 O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Synonym Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester
IUPAC-Name Ethyl 4-Hydroxybenzoat
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Parahydroxybenzoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
Formelmasse 166.063
Reinheit (%) >95%