Learn More
Ethylpalmitat, TRC
Artikelnummer. 17929994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17929994 500 mg 500 Milligramm
17978974 100 g 100 Gramm
17969984 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17929994 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE925480500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-97-7
Summenformel C18 H36 O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
Synonym Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester
IUPAC-Name Ethyl-hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylpalmitate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Formelmasse 284.2715