Learn More
Ethyloxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457616 500 g 500 Gramm
11437616 25 g -
11447616 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457616 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14653.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Ethyl oxalyl chloride is used in the synthesis of 2-oxo-3-alkenoic esters and alpha-keto ester in good yield. It acts as a reactant in the preparation of oxyoxalamide derivatives as an epoxide hydrolase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxalsäureethylesterchlorid wird bei der Synthese von 2-Oxo-3-Alkan-Estern und Alpha-Ketosäureestern bei guter Ausbeute verwendet. Es fungiert als Reaktionskomponente bei der Herstellung von Oxy-Oxalamid-Derivaten als ein Epoxid-Hydrolasehemmer.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4755-77-5
Summenformel C4H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 136.531
MDL-Nummer MFCD00000706
InChI-Schlüssel OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
PubChem CID 20884
IUPAC-Name Ethyl-2-chlor-2-oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl oxalyl chloride
Dichte 1.226
Siedepunkt 134°C to 135°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Strukturformel ClCOCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.416
Menge 500 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 506725
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 136.53
Reinheit (%) 98%