Learn More
Ethyloleat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Oleate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11- |
| Formelmasse | 310.2872 |
| Reinheit (%) | >95% |