Learn More
Ethyl-Oleat, tech. 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447467
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447467 5000 g 5000 Gramm
11437467 250 g 250 Gramm
11427467 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15601.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310.522 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-62-6
Summenformel C20H38O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.522
MDL-Nummer MFCD00009579
InChI-Schlüssel LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
IUPAC-Name Ethyl-(Z)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl oleate
Schmelzpunkt -32°C
Dichte 0.87
Siedepunkt 205°C to 208°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH2CH3
Brechungsindex 1.451
Menge 5000 g
Beilstein 1727318
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 310.53
Reinheit (%) 70%
Güte Technisch