Learn More
Ethyl-Oleat, Pure, für die Saponifikation, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10786091 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10786091 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10786091 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/1460/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 111-62-6
Schmelzpunkt 10°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 210°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C20H38O2
MDL-Nummer 9579
Menge 500 mL
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
InChI-Schlüssel LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-(Z)-octadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 310.522
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Formelmasse 310.52g/mol
Physikalische Form Flüssig