Learn More
Piperidin-3-carbonsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481167
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481167 100 g 100 Gramm
11471167 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24155.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5006-62-2
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.213
MDL-Nummer MFCD00005991
InChI-Schlüssel XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nipecotate, ethyl 3-piperidinecarboxylate, nipecotic acid ethyl ester, 3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl piperidine, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylnipecotate, a-ethyl nipecotate
PubChem CID 98969
IUPAC-Name Ethylpiperidin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl nipecotate
Dichte 1.012
Siedepunkt 102°C to 104°C (7 mmHg)
Flammpunkt 90°C (195°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 100 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 97%