Learn More
Ethyl N-phenylformimidate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10773251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10773251 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10773251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 278750250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl N-phenylformimidate
Namenshinweis 99%
CAS 6780-49-0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 112.0°C to 114.0°C (33.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H11NO
Brechungsindex 1.5260 to 1.5280
MDL-Nummer MFCD00043655
Menge 25 g
Synonym ethyl n-phenylformimidate, ethyl isoformanilide, n-ethoxymethyleneaniline, methanimidic acid, n-phenyl-, ethyl ester, ethyl phenylimidoformate, n-ethoxymethylene aniline, ethyl n-phenylcarboximidate, ethylisoformanilide, e-ethyl n-phenylcarboximidate, ethyl iso-formanilide
InChI-Schlüssel DRDBNKYFCOLNQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC=NC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name ethyl N-phenylcarboximidate
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
PubChem CID 111236
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl N-phenylformimidate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.