Learn More
Ethylen-(Diphenylmethylen)Glyzinat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627484 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10627484
Marke: Thermo Scientific Acros 124130250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 69555-14-2 | C17H17NO2 | 267.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69555-14-2
Summenformel C17H17NO2
Molekulargewicht (g/mol) 267.32
MDL-Nummer MFCD00010590
InChI-Schlüssel QUGJYNGNUBHTNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-diphenylmethylene glycinate, n-diphenylmethylene glycine ethyl ester, ethyl 2-diphenylmethylene amino acetate, ethyl 2-diphenylmethyleneamino acetate, diphenylmethylene-glycine ethyl ester, ethyl 2-benzhydrylideneamino acetate, ethyl 2-diphenylmethylidene amino acetate, diphenylmethylene glycine ethylester, ethyl diphenylmethylenamino acetate, diphenylmethylene glycine ethyl ester
PubChem CID 319508
IUPAC-Name ethyl-2-(benzhydrylideneamino)acetat
SMILES CCOC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl N-(diphenylmethylene)glycinate
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2C=NCH2COOCH2CH3
Menge 25 g
Formelmasse 267.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle