Learn More
(Methylmercapto)-essigsäureethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455697
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455697 100 g 100 Gramm
11438920 5 g 5 Gramm
11445697 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455697 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24285.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4455-13-4 | C5H10O2S | 134.193 g/mol
Ethyl (methylthio)acetate is used as an internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines. Further, it is used as food flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl(methylthio)Acetat wird als interner Standard bei der analytischen Bestimmung flüchtiger Schwefelverbindungen in Portwein verwendet. Wird darüber hinaus als Lebensmittelaroma verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4455-13-4
Summenformel C5H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 134.193
MDL-Nummer MFCD00009182
InChI-Schlüssel MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methylthio acetate, ethyl 2-methylthio acetate, acetic acid, methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methylthio-acetate, ethyl 2-methylsulfanyl acetate, unii-6148qqn25t, ethyl alpha-methylthio acetate, methylthio acetic acid ethyl ester, ethyl .alpha. methylthio acetate, methylsulfanyl-acetic acid ethyl ester
PubChem CID 78199
IUPAC-Name Ethyl-2-methylsulfanylacetat
SMILES CCOC(=O)CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (methylthio)acetate
Dichte 1.06
Siedepunkt 176°C
Flammpunkt 59°C (138°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.46
Menge 100 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1744999
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 134.2
Reinheit (%) 98%