Learn More
(Methylmercapto)-essigsäureethylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl (methylthio)acetate is used as an internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines. Further, it is used as food flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl(methylthio)Acetat wird als interner Standard bei der analytischen Bestimmung flüchtiger Schwefelverbindungen in Portwein verwendet. Wird darüber hinaus als Lebensmittelaroma verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Alkalien.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ethyl (methylthio)acetate |
| Dichte | 1.06 |
| Siedepunkt | 176°C |
| Flammpunkt | 59°C (138°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.46 |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 1744999 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |
| Show More |