Learn More
Ethyl-Methylcarbamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742402 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 10742402
Marke: Thermo Scientific Acros 410260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl methylcarbamate
Namenshinweis 99%
CAS 105-40-8
Siedepunkt 170.0°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Summenformel C4H9NO2
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NHCOOC2H5
Brechungsindex 1.4180 to 1.4200
MDL-Nummer MFCD00041924
Synonym ethyl methylcarbamate, n-methylurethane, n-methylurethan, ethyl-n-methylcarbamate, methylcarbamic acid, ethyl ester, n-methyl urethan, carbamic acid, methyl-, ethyl ester, methylurethane van, unii-1w34gcf5cs, ccris 2510
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6900g/L (16°C). Other solubilities: soluble in alcohol
InChI-Schlüssel SURZCVYFPAXNGN-UHFFFAOYSA-N
Dichte 1.0100g/mL
SMILES CCOC(=O)NC
IUPAC-Name ethyl N-methylcarbamate
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
Menge 5 g
Flammpunkt 61°C
PubChem CID 7752
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 99%
Relative Dichte 1.01
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl methylcarbamate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.