Learn More
Ethylmethacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15720839 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15720839
Marke: Thermo Scientific Acros 215835000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-63-2
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00009161
InChI-Schlüssel SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
IUPAC-Name Ethyl-2-Methylprop-2-Enoat
SMILES CCOC(=O)C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl methacrylate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -75.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 118.0°C to 119.0°C
Flammpunkt 15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=C(CH3)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150
Menge 500 g
Beilstein 02, 423
Relative Dichte 0.91
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in chloroform,miscible in ether and ethanol
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskosität 0.63 mPa.s (20°C)
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl methacrylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl methacrylate