Learn More
Ethylmesitylglyoxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327896 25 g 25 Gramm
11317896 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13106.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5524-57-2 | C13H16O3 | 220.268 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5524-57-2
Summenformel C13H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 220.268
MDL-Nummer MFCD00151821
InChI-Schlüssel XRSPPFOBPRPYLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl mesitylglyoxylate, ethyl 2-mesityl-2-oxoacetate, ethyl 2-oxo-2-2,4,6-trimethylphenyl acetate, acmc-1asq7, mesitylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl 2,4,6-trimethylphenyl glyoxylate, alpha-oxo-2,4,6-trimethylbenzeneacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2736481
IUPAC-Name ethyl-2-oxo-2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=C(C=C(C=C1C)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl mesitylglyoxylate
Siedepunkt 164°C to 165°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.512
Menge 25 g
Beilstein 2970031
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%