Learn More
Ethylmalonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30388140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30388140 500 mg
30382420 1 g
30387017 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30388140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE922050500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36239-09-5
Summenformel C5H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.56
Synonym (Chlorocarbonyl)acetic Acid Ethyl Ester, (Chloroformyl)acetic Acid Ethyl Ester, (Ethoxycarbonyl)acetyl Chloride, 2-(Ethoxycarbonyl)acetyl Chloride, 3-Chloro-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Ethoxy-3-oxopropanoyl Chloride, Carbethoxyacetyl Chloride, Carbethoxyethanoyl Chloride, Carboethoxyacetyl Chloride, Ethoxymalonyl Chloride, Ethyl (Chlorocarbonyl)acetate, Ethyl (Chloroformyl)acetate, Ethyl 3-Chloro-3-oxopropanoate, Ethyl 3-Chloro-3-oxopropionate, Ethyl 3-Oxo-3-chloropropanoate, Ethyl Malonoyl Chloride, Malonic Acid Chloride Ethyl Ester, Malonic acid chloride monoethyl ester
IUPAC-Name Ethyl3-Chlor-3-Oxopropanoat
SMILES ClC(CC(OCC)=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Malonyl Chloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H7ClO3/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3
Formelmasse 150.01