Learn More
Malonsäureethylesterchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457497
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457497 5 g 5 Gramm
11467497 25 g 25 Gramm
11477497 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457497 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15616.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36239-09-5 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Ethyl malonyl chloride is used in the syntheses of methanofullerodendimers and 3-pyrrolin-2-ones. It plays a vital role in the preparation of 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks. It is a versatile acylating agent for propargyl alcohols, hydrazines and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Malonsäureethylesterchlorid wird in den Synthesen von Methanofullerodendimeren und 3-pyrrolin-2-onen verwendet. Spielt entscheidende Rolle bei der Vorbereitung von 3,5-disubstituierten-1,2,4-Oxadiazol-Derivaten, die potenzielle peptidomimetische Bausteine sind. Vielseitiges Acylierungsmittel für Propargylalkohole, Hydrazine und Amine.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen. Es reagiert mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36239-09-5
Summenformel C5H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.56
MDL-Nummer MFCD00000736
InChI-Schlüssel KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 118931
IUPAC-Name Ethyl3-Chlor-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl malonyl chloride
Dichte 1.189
Siedepunkt 83°C (22 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 636215
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl malonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl malonyl chloride