Learn More
Ethylmalonylchlorid, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510584
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
36239-09-5
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000736
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
118931
ethyl 3-chloro-3-oxopropanoate
CCOC(=O)CC(Cl)=O
36239-09-5
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000736
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
118931
ethyl 3-chloro-3-oxopropanoate
CCOC(=O)CC(Cl)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl malonyl chloride
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 79.0°C to 80.0°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCOCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4250 to 1.4310
Menge 5 g
Beilstein 02,582
Relative Dichte 1.17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl malonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.