Learn More
Ethyl-Levulinat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10581781 500 g Glasflasche 500 Gramm
10163390 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 153625000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-88-8
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009209
InChI-Schlüssel GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
IUPAC-Name Ethyl-4-oxopentanoat
SMILES CCOC(=O)CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl levulinate
Namenshinweis 98%
Azidität 5mg KOH/g max.
Farbe Gelb
Dichte 1.0120g/mL
Siedepunkt 206°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4210 to 1.423
Menge 500 g
Beilstein 03, 675
Merck Index 15, 3874
Relative Dichte 1.012
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L(20°C). Other solubilities: miscible with alcohol
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit