Learn More
Ethyllaurat (Ethyldodecanoat), TRC
Artikelnummer. 30379008
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379008 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379008 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9173855G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lauric Acid Ethyl Ester
CAS 106-33-2
Summenformel C14 H28 O2
Menge 5 g
Synonym Dodecanoic Acid Ethyl Ester, Dodecanoic acid, ethyl ester, Lauric acid, ethyl ester (6CI,8CI), Dodecanoic acid monoethyl ester, Ethyl dodecanoate, Ethyl dodecylate, Ethyl laurate, Ethyl laurinate, Ethyl n-dodecanoate, NSC 83467, NSC 8912
InChI-Formel InChI=1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-dodecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 228.37
Formelmasse 228.2089