Learn More
L-Piperidin-3-carbonsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453718
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15453718
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H57185.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37675-18-6 | C8H15NO2 | 157.213 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37675-18-6
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.213
MDL-Nummer MFCD00792499
InChI-Schlüssel XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-ethyl piperidine-3-carboxylate, ethyl 3s-piperidine-3-carboxylate, ethyl s-nipecotate, s-+-nipecotic acid ethyl ester, s-ethyl nipecotate, ethyl s-piperidine-3-carboxylate, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, 3s, s-+-ethyl nipecotate, ethyl s-+-nipecotate, s-nipecotic acid ethyl ester
PubChem CID 187784
IUPAC-Name Ethyl (3S)-Piperidin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl L-nipecotate
Dichte 1.043
Flammpunkt 76°C (169°F)
Brechungsindex 1.47
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Optische Drehung +1.5° (Neat)
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 97%