Learn More
Ethylisovalerat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796371 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10796371 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10091810 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10685772 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10796371 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 150481000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-64-5 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-64-5
Summenformel C7H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
MDL-Nummer MFCD00009203
InChI-Schlüssel PPXUHEORWJQRHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isovalerate, ethyl 3-methylbutyrate, ethylisovalerate, ethyl isopentanoate, isovaleric acid, ethyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, ethyl ester, ethyl beta-methylbutyrate, ethyl isovalerianate, 3-methylbutyric acid ethyl ester, 3-methylbutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 7945
ChEBI CHEBI:31571
IUPAC-Name Ethyl-3-methylbutanoat
SMILES CCOC(=O)CC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isovalerate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -99°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8630g/mL
Siedepunkt 131°C to 133°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.3950 to 1.398
Menge 100 mL
Beilstein 02, 312
Merck Index 15, 3871
Relative Dichte 0.863
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: < 1%. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Formelmasse 130.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isovalerate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.