Learn More
Ethylisochinolin-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10596694
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10596694
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO08416DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 50458-79-2
Summenformel C12H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.225
MDL-Nummer MFCD10566077
InChI-Schlüssel IFSCYCNNAIADLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-isoquinolinecarboxylate, ethylisoquinoline-3-carboxylate, ethyl isoquinolin-3-carboxylate, 3-isoquinolinecarboxylic acid, ethyl ester, isoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-carbethoxyisoquinoline, ksc493m9t, 3-ethoxycarbonyl isoquinoline, 3-isoquinolinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 11435602
IUPAC-Name Ethyl Isochinolin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isoquinoline-3-carboxylate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 201.22
Reinheit (%) 97%