Learn More
Ethyl Isonipecotat, TRC
Artikelnummer. 30372522
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372522 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372522 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9214051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Isonipecotate
CAS 1126-09-6
Summenformel C8H15NO2
Menge 1 g
Synonym 4-Piperidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Isonipecotic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)piperidine, 4-Carboethoxypiperidine, Ethyl 4-piperidinecarboxylate, NSC 93792, Piperidin-4-carboxylic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7/h7,9H,2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C1CCNCC1
IUPAC-Name Ethylpiperidin-4-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
Formelmasse 157.1103