Learn More
Piperidin-4-carbonsäureethylester ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10763661 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10763661 100 g Glasflasche 100 Gramm
10753661 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10763661 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00 CHF
    107.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 11.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1126-09-6 | C8H15NO2 | 157.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1126-09-6
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.21
MDL-Nummer MFCD00006003
InChI-Schlüssel RUJPPJYDHHAEEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidinecarboxylate, ethyl isonipecotate, piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, isonipecotic acid ethyl ester, 4-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 4-carbethoxypiperidine, 4-carboethoxypiperidine, 4-ethoxycarbonyl piperidine
PubChem CID 70770
IUPAC-Name Ethylpiperidin-4-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isonipecotate
Namenshinweis 98+%
Farbe Braun bis farblos
Dichte 1.0200g/mL
Siedepunkt 95.0°C to 98.0°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 80°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4585 to 1.4605
Menge 100 g
Beilstein 22, IV, 128
Relative Dichte 1.02
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl isonipecotate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.