Learn More
Isonicotinsäureethylester, 98 %
Catalog Number p-7043840
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1570-45-2
C8H9NO2
151.165
MFCD00006428
MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
ethyl isonicotinate, 4-picolinic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridinecarboxylate, isonicotinic acid, ethyl ester, 4-carbethoxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, isonicotinic acid ethyl ester, 4-carboethoxypyridine, gamma-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, .gamma.-pyridinecarboxylic acid ethyl ester
15291
Ethylpyridin-4-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CC=NC=C1
1570-45-2
C8H9NO2
151.165
MFCD00006428
MCRPKBUFXAKDKI-UHFFFAOYSA-N
ethyl isonicotinate, 4-picolinic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridinecarboxylate, isonicotinic acid, ethyl ester, 4-carbethoxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, isonicotinic acid ethyl ester, 4-carboethoxypyridine, gamma-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, .gamma.-pyridinecarboxylic acid ethyl ester
15291
Ethylpyridin-4-Carboxylat
CCOC(=O)C1=CC=NC=C1
Ethyl isonicotinate is an organic building block, used in the synthesis of various pharmaceutical and biologically active compounds. It is also a pyridine compound that is shown to be able to trap the thrips in the corp.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylisonicotinat ist ein organischer Baustein, der für die Synthese verschiedener pharmazeutischer und biologisch aktiver Verbindungen verwendet wird. Es handelt sich auch um eine Pyridinverbindung, die nachweislich in der Lage ist, die Thripse im Corpus einzufangen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl isonicotinate
Dichte 1.008
Siedepunkt 220°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.501
Menge 100 g
Beilstein 122942
Merck Index 14,5187
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 98%