Learn More
Ethylisodehydroacetat, TRC
Artikelnummer. 30369209
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369209 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369209 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92135010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Isodehydroacetate
CAS 3385-34-0
Summenformel C10H12O4
Menge 10 g
Synonym 4,6-Dimethylcoumalic Acid Ethyl Ester, 4-(1-Hydroxyethylidene)-3-methylglutaconic Acid delta-Lactone Ethyl Ester, 5-(Ethoxycarbonyl)-4,6-dimethyl-alpha-pyrone, Ethyl 4,6-Dimethyl-5-coumalate, Ethyl Isodehydracetate, Ethyl Isodehydroacetate, NSC 18911, NSC 602920
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
IUPAC-Name Ethyl 2,4-Dimethyl-6-Oxopyran-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
Formelmasse 196.0736