Learn More
Isodehydroessigsäureethylester, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10421543 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10421543 25 g Glasflasche 25 Gramm
10301173 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421543 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 373900250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3385-34-0
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
MDL-Nummer MFCD00006643
InChI-Schlüssel FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, ethyl isodehydracetate, 5-carbethoxy-4,6-dimethyl-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 4,6-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 4,6-dimethyl-5-coumalate, 2,4-dimethyl-6-oxo-6h-pyran-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylisodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxopyran-5-carboxylate, acmc-20am57
PubChem CID 76918
IUPAC-Name Ethyl 2,4-Dimethyl-6-Oxopyran-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl isodehydroacetate
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 1.1670g/mL
Siedepunkt 290°C to 295°C
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5135 to 1.5165
Menge 25 g
Beilstein 18,41
Relative Dichte 1.167
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke