Learn More
Isodehydroessigsäureethylester, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813477
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
3385-34-0
C10H12O4
196.20
MFCD00006643
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
ethyl isodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, ethyl isodehydracetate, 5-carbethoxy-4,6-dimethyl-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 4,6-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 4,6-dimethyl-5-coumalate, 2,4-dimethyl-6-oxo-6h-pyran-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylisodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxopyran-5-carboxylate, acmc-20am57
76918
Ethyl 2,4-Dimethyl-6-Oxopyran-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
3385-34-0
C10H12O4
196.20
MFCD00006643
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
ethyl isodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2h-pyran-5-carboxylate, ethyl isodehydracetate, 5-carbethoxy-4,6-dimethyl-2-pyrone, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 4,6-dimethyl-2-oxo-, ethyl ester, ethyl 4,6-dimethyl-5-coumalate, 2,4-dimethyl-6-oxo-6h-pyran-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylisodehydroacetate, ethyl 4,6-dimethyl-2-oxopyran-5-carboxylate, acmc-20am57
76918
Ethyl 2,4-Dimethyl-6-Oxopyran-3-Carboxylat
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl isodehydroacetate
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 1.1670g/mL
Siedepunkt 290°C to 295°C
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5135 to 1.5165
Menge 5 g
Beilstein 18,41
Relative Dichte 1.167
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 95%