Learn More
Ethylisobutyrylacetat, TRC
Artikelnummer. 30378569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378569 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378569 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92130050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Isobutyrylacetate
CAS 7152-15-0
Summenformel C8H14O3
Menge 50 g
Synonym 3-Oxo-4-methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxo-pentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-isobutyrylacetate, Ethyl 3-Isopropyl-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-4-methylpentanoate, Ethyl 3-Oxo-4-methylvalerate, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate, Ethyl 4-Methyl-3-oxovalerate, Ethyl Isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic Acid Ethyl Ester, NSC 62029, gamma,gamma-Dimethylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate
InChI-Formel InChI=1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
IUPAC-Name Ethyl4-Methyl-3-Oxopentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 158.19
Formelmasse 158.0943