Learn More
Ethylisobutyrylacetat, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 383440100
Additional Details : CAS : 7152-15-0 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 10g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10413612
  • 76.55 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab
04-02-2021
Chemische Identifikatoren
7152-15-0
158.2
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
81583
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
C8H14O3
MFCD00009198
ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
Ethyl4-Methyl-3-Oxopentanoat
Spezifikation
Ethyl isobutyrylacetate
44°C
Glasflasche
0.981
Farblos bis hellgelb
10g
94% min. (Mixture of tautomers) (GC)
(CH3)2CHCOCH2CO2C2H5
ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
158.2
158.2
95%
0.9810g/mL
Authentic
1.4255 to 1.4275
173.0°C
-9.0°C
7152-15-0
C8H14O3
MFCD00009198
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Ethyl4-Methyl-3-Oxopentanoat
81583
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Ethyl isobutyrylacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation