Learn More
Ethyliodacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471207
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11471207 100 g 100 Gramm
11451207 5 g 5 Gramm
11461207 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11471207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24177.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ethyl iodoacetate was used in the synthesis of trans-2,3-disubstituted indolines by reacting with 1-azido-2-allylbenzene derivatives via a diastereoselective radical cascade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodessigsäureethylester wurde bei der Synthese von trans-2,3 -disubstituierten Indolinen durch Reaktion mit 1-Azido-2 -Allylbenzol-Derivaten über eine diastereoselektive Radikalkaskade verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Die Lagertemperatur beträgt 2-8 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-48-3
Summenformel C4H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
MDL-Nummer MFCD00001081
InChI-Schlüssel MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
IUPAC-Name Ethyl-2-iodacetat
SMILES CCOC(=O)CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl iodoacetate
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2927
Beilstein 741934
Formelmasse 214
Reinheit (%) 98%