Learn More
Ethyliodacetat, 98 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10501861 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10338120 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10656594 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10501861 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222190100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-48-3
Summenformel C4H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 214.00
MDL-Nummer MFCD00001081
InChI-Schlüssel MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
IUPAC-Name Ethyl-2-iodacetat
SMILES CCOC(=O)CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl iodoacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Orange bis Gelb
Dichte 1.8000g/mL
Siedepunkt 179°C to 180°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ICH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.5035 to 1.5055
Menge 10 mL
Beilstein 02,222
Relative Dichte 1.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Stabilisator copper
Formelmasse 214
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit