Learn More
Ethylindol-3-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30462033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462033 4 x 25 mg 100 Milligramm
30050099 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30462033 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0763.0300254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethylindol-3-carboxylat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl indole-3-carboxylate
CAS 776-41-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl indole-3-carboxylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C11 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ethyl Indole-3-carboxylate, 1H-Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)indole, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate, Ethyl indole-3-carboxylate, NSC 63796
InChI-Formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-Name Ethyl-1H-indol-3-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 189.21
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 189,079 g/mol